Learn More
clorhidrato de ent-3-metoximorfinano, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de ent-3-metoximorfinano
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethyldextromethorphan Hydrochloride (ent-3-Methoxymorphinan Hydrochloride) |
| CAS | 1087-69-0 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Desmethyldextromethorphan Hydrochloride (ent-3-Methoxymorphinan Hydrochloride) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H23 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Dextromethorphan Hydrobromide Imp. A (EP), Dextromethorphan Imp. A (EP), ent-3-Methoxymorphinan Hydrochloride, Dextromethorphan Hydrobromide Imp. A (EP) as Hydrochloride, N-Desmethyldextromethorphan Hydrochloride, Dextromethorphan Hydrobromide Impurity A as Hydrochloride, Dextromethorphan Impurity A as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H23NO.ClH/c1-19-13-6-5-12-10-16-14-4-2-3-7-17(14,8-9-18-16)15(12)11-13;/h5-6,11,14,16,18H,2-4,7-10H2,1H3;1H/t14-,16+,17+;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.COc1ccc2C[C@@H]3NCC[C@]4(CCCC[C@H]34)c2c1 |
| Nombre IUPAC | (9α ,13α ,14α)-clorhidrato de 3-metoximorfinano |
| Mostrar más |