Learn More
ent-3-metoxi-17-metilmorfinan-10-ona, Mikromol™
Código de producto. 17911056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17911056 25 mg 25 miligramos
17456683 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17911056 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0033.020025
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
ent-3-metoxi-17-metilmorfinan-10-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ent-3-Methoxy-17-methylmorphinan-10-one (10-Ketodextromethorphan)
CAS 57969-05-8
Nombres de analitos o componentes ent-3-Methoxy-17-methylmorphinan-10-one (10-Ketodextromethorphan)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H23 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo ent-3-Methoxy-17-methylmorphinan-10-one, 10-Keto Dextromethorphan, Dextromethorphan Hydrobromide Imp. C (EP), Dextromethorphan Imp. C (EP), Dextromethorphan Related Compound C, Dextromethorphan Hydrobromide Impurity C, Dextromethorphan Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23NO2/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-14(18)16(19)17(20)13-7-6-12(21-2)11-15(13)18/h6-7,11,14,16H,3-5,8-10H2,1-2H3/t14-,16-,18+/m1/s1
SMILES COc1ccc2C(=O)[C@H]3[C@H]4CCCC[C@@]4(CCN3C)c2c1
Nombre IUPAC (9α ,13α ,14α)-3-metoxi-17-metilmorfinan-10-ona
Peso molecular (g/mol) 285.38
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1729 g/mol