Learn More
ent-3-metoxi-17-metilmorfinan-10-ona, Mikromol™
Descripción
ent-3-metoxi-17-metilmorfinan-10-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ent-3-Methoxy-17-methylmorphinan-10-one (10-Ketodextromethorphan) |
| CAS | 57969-05-8 |
| Nombres de analitos o componentes | ent-3-Methoxy-17-methylmorphinan-10-one (10-Ketodextromethorphan) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H23 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | ent-3-Methoxy-17-methylmorphinan-10-one, 10-Keto Dextromethorphan, Dextromethorphan Hydrobromide Imp. C (EP), Dextromethorphan Imp. C (EP), Dextromethorphan Related Compound C, Dextromethorphan Hydrobromide Impurity C, Dextromethorphan Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H23NO2/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-14(18)16(19)17(20)13-7-6-12(21-2)11-15(13)18/h6-7,11,14,16H,3-5,8-10H2,1-2H3/t14-,16-,18+/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc2C(=O)[C@H]3[C@H]4CCCC[C@@]4(CCN3C)c2c1 |
| Nombre IUPAC | (9α ,13α ,14α)-3-metoxi-17-metilmorfinan-10-ona |
| Mostrar más |