Learn More
ent-17-metilmorfinan-3-ol (L)-tartrato, Mikromol™
Código de producto. 17953506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17953506 25 mg 25 miligramos
17923816 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17953506 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0033.090025
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
ent-17-metilmorfinan-3-ol (L)-tartrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextrorphan tartrate
CAS 143-98-6
Nombres de analitos o componentes Dextrorphan tartrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H23 N O . C4 H6 O6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo ent-17-Methylmorphinan-3-ol (L)-Tartrate, Dextromethorphan Hydrobromide Imp. B (EP) as (L)-Tartrate, Dextrorphan Tartrate, O-Desmethyldextromethorphan Tartrate, Dextromethorphan Hydrobromide Imp. B (EP), Dextromethorphan Imp. B (EP), Morphinan-3-ol, 17-methyl-, (9alpha,13alpha,14alpha)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Morphinan-3-ol, 17-methyl-, (9alpha,13alpha,14alpha)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt) (9CI), Morphinan-3-ol, 17-methyl-, (9alpha,13alpha,14alpha)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), Dextrorphan bitartrate, NIH 4591, d-3-Hydroxy-N-methylmorphinan tartrate, Dextromethorphan Hydrobromide Impurity B as (L)-Tartrate, Dextromethorphan Impurity B as (L)-Tartrate
Fórmula InChI InChI=1S/C17H23NO.C4H6O6/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t14-,16+,17+;1-,2-/m11/s1
SMILES CN1CC[C@@]23CCCC[C@@H]2[C@@H]1Cc4ccc(O)cc34.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC (9α ,13α ,14α)-3-hidroxi-17-metilmorfinano (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanoato
Peso molecular (g/mol) 407.46
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.1944 g/mol