Learn More
Ensulizole, TRC
Código de producto. 30382879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382879 50 g 50 g
30381537 10 g -
30374928 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382879 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE55790050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27503-81-7
Fórmula molecular C13 H10 N2 O3 S
Peso molecular (g/mol) 274.3
Sinónimo 2-Phenyl-1H-Benzimidazole-5-sulfonic acid, 2-Phenyl-5-Benzimidazolesulfonic acid, 2-Phenyl-5-sulfobenzimidazole, 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid, Ensulizole, Eusolex 232, Neo Heliopan Hydro, Novantisol, Parsol HS, Phenylbenzimidazolesulfonic acid
Nombre IUPAC 2-fenil-1H-benzimidazol-5-ácido sulfónico
SMILES OS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(nc2c1)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ensulizole
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10N2O3S/c16-19(17,18)10-6-7-11-12(8-10)15-13(14-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,14,15)(H,16,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.0412