Learn More
Ensulizol, Mikromol™
Código de producto. 17957884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17957884 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17957884 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1571.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ensulizol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ensulizole
CAS 27503-81-7
Nombres de analitos o componentes Ensulizole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H10 N2 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Phenyl-1H-Benzimidazole-5-sulfonic acid, 2-Phenyl-5-Benzimidazolesulfonic acid, 2-Phenyl-5-sulfobenzimidazole, 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid, Ensulizole, Eusolex 232, Neo Heliopan Hydro, Novantisol, Parsol HS, Phenylbenzimidazolesulfonic acid, 2-phenyl-1H-benzimidazol-5-sulfonic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10N2O3S/c16-19(17,18)10-6-7-11-12(8-10)15-13(14-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,14,15)(H,16,17,18)
SMILES OS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(nc2c1)c3ccccc3
Nombre IUPAC ácido 2-fenil-1H-benzimidazol-5-sulfónico
Peso molecular (g/mol) 274.3
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 274,0412 g/mol