Learn More
Enstar, TRC
Código de producto. 17991305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17991305 25 mg 25 miligramos
17961725 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17991305 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE55790325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42588-37-4
Fórmula molecular C18 H28 O2
Peso molecular (g/mol) 276.41
Sinónimo 2,4-Dodecadienoic acid, 3,7,11-trimethyl-, 2-propynyl ester, (2E,4E)- (9CI), 2,4-Dodecadienoic acid, 3,7,11-trimethyl-, 2-propynyl ester, (E,E)-, ENT 70531, Enstar, Kinoprene, XR 777, ZR 77
Nombre IUPAC prop-2-ynil (2E,4E)-3,7,11-trimetildodeca-2,4-dienoato
SMILES CC(C)CCCC(C)C\C=C\C(=C\C(=O)OCC#C)\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kinoprene
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H28O2/c1-6-13-20-18(19)14-17(5)12-8-11-16(4)10-7-9-15(2)3/h1,8,12,14-16H,7,9-11,13H2,2-5H3/b12-8+,17-14+
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.2089