Learn More
Clorhidrato de N-óxido de enrofloxacino, Mikromol™
Código de producto. 17943506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17943506 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17943506 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0395.07
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N-óxido de enrofloxacino
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enrofloxacin N-Oxide Hydrochloride
CAS 2731368-88-8
Nombres de analitos o componentes Enrofloxacin N-Oxide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H22 F N3 O4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Enrofloxacin N-Oxide Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22FN3O4.ClH/c1-2-23(27)7-5-21(6-8-23)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-22(16)12-3-4-12;/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26);1H
SMILES Cl.CC[N+]1([O-])CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4
Nombre IUPAC ácido 1-ciclopropil-7-(4-etil-4-oxidopiperazin-4-io-1-il)-6-fluoro-4-oxoquinolin-3-carboxílico; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 411.86
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.1361 g/mol