Descripción
Notas de aplicación:
La enrofloxacina es un agente bactericida. Generalmente se utiliza como antibiótico contra:
- Staphylococcus aureus
- Escherichia coli
- Género Salmonella
- Especies de Klebsiella.
- Pasteurella spp.
Se ha utilizado como fungicida vegetal.
Declaración de uso:
- A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
Aplicaciones principales:
- Antibacteriano
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Enrofloxacin |
| Forma física | Polvo |
| CAS | 93106-60-6 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 25 g |
| Peso molecular (g/mol) | 359.4 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Enrofloxacin
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Baytril