Learn More
Enrofloxacina, Mikromol™
Código de producto. 17932526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17932526 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17932526 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0395.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Enrofloxacina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enrofloxacin
CAS 93106-60-6
Nombres de analitos o componentes Enrofloxacin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H22 F N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, BAY-Vp 2674, Baytril, Biofloxavet, CFPQ, Enrocin, Enrofloxacin, Enrogil, Enroxil, N'-Ethylciprofloxacin, N-Ethylciprofloxacin, PD 160788
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22FN3O3/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26)
SMILES CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4
Nombre IUPAC Ácido 1-ciclopropil-7-(4-etilpiperazin-1-il)-6-fluoro-4-oxoquinolin-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 359.39
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 359,1645 g/mol