Learn More
Éster metílico de enrofloxacino, Mikromol™
Descripción
Éster metílico de enrofloxacino
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Enrofloxacin Methyl Ester |
| CAS | 107884-20-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Enrofloxacin Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H24 F N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Enrofloxacin Methyl Ester, 1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 1-cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24FN3O3/c1-3-22-6-8-23(9-7-22)18-11-17-14(10-16(18)21)19(25)15(20(26)27-2)12-24(17)13-4-5-13/h10-13H,3-9H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)OC)C(=O)c3cc2F)C4CC4 |
| Nombre IUPAC | 1-ciclopropil-7-(4-etilpiperazin-1-il)-6-fluoro-4-oxoquinolina-3-carboxilato de metilo |
| Mostrar más |