Learn More
Enrofloxacin, MedChemExpress
Código de producto. 16480958
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16480958 5 g 5 g
16478508 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16480958 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0502
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Enrofloxacin (BAY Vp 2674) is an effective antibiotic with an MIC90 of 0.312 μg/mL for Mycoplasma bovis.
Enrofloxacin (BAY Vp 2674) is an effective antibiotic with an MIC90 of 0.312 μg/mL for Mycoplasma bovis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enrofloxacin
Forma física Solid
CAS 93106-60-6
Color Amarillo claro
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H22FN3O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo BAY Vp 2674 PD160788
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (27.82 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.78 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N4CCN(CC)CC4)=C3)C1=O)O
Peso molecular (g/mol) 359.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.39
Porcentaje de pureza 99.95%