Learn More
Éster isopropílico de enrofloxacino, Mikromol™
Código de producto. 17913616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17913616 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17913616 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0395.130025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster isopropílico de enrofloxacino
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enrofloxacin Isopropyl Ester
CAS 2724726-50-3
Nombres de analitos o componentes Enrofloxacin Isopropyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H28 F N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Enrofloxacin Isopropyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28FN3O3/c1-4-24-7-9-25(10-8-24)20-12-19-16(11-18(20)23)21(27)17(22(28)29-14(2)3)13-26(19)15-5-6-15/h11-15H,4-10H2,1-3H3
SMILES CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)OC(C)C)C(=O)c3cc2F)C4CC4
Nombre IUPAC 1-ciclopropil-7-(4-etilpiperazin-1-il)-6-fluoro-4-oxoquinolina-3-carboxilato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 401.47
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.2115 g/mol