Learn More
Clorhidrato de enrofloxacino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Enrofloxacin Hydrochloride |
| CAS | 112732-17-9 |
| Fórmula molecular | C19 H22 F N3 O3 . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, hydrochloride (9CI), Enrofloxacin hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22FN3O3.ClH/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12;/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26);1H |
| SMILES | Cl.CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4 |
| Nombre IUPAC | ácido 1-ciclopropil-7-(4-etilpiperazin-1-il)-6-fluoro-4-oxoquinolin-3-carboxílico; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 395.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 395.1412 |