Learn More
Éster etílico de enrofloxacina, Mikromol™
Descripción
Éster etílico de enrofloxacino
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Enrofloxacin Ethyl Ester |
| CAS | 107884-19-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Enrofloxacin Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H26 F N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Enrofloxacin Ethyl Ester, 1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26FN3O3/c1-3-23-7-9-24(10-8-23)19-12-18-15(11-17(19)22)20(26)16(21(27)28-4-2)13-25(18)14-5-6-14/h11-14H,3-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCN(CC)CC4)c(F)cc3C1=O |
| Nombre IUPAC | 1-ciclopropil-7-(4-etilpiperazin-1-il)-6-fluoro-4-oxoquinolina-3-carboxilato de etilo |
| Mostrar más |