Learn More
Enrofloxacina-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Enrofloxacin-d5 |
| CAS | 1173021-92-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19 2H5 H17 F N3 O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-7-[4-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-1-piperazinyl]-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-Cyclopropyl-7-[4-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-1-piperazinyl]-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, Enrofloxacin-d5, Enrofloxacin D5 (ethyl D5) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22FN3O3/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26)/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4 |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxo-7-[4-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)piperazin-1-il]quinolin-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 364.43 |
| Mostrar más |