Learn More
Enprofilina, TRC
Código de producto. 30387414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387414 100 mg
30368878 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387414 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE557680100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41078-02-8
Fórmula molecular C8H10N4O2
Peso molecular (g/mol) 194.19
Sinónimo 3,7-Dihydro-3-propyl-1H-purine-2,6-dione, 3-Propylxanthine, D 4028, 3,9-Dihydro-3-propyl-1H-purine-2,6-dione, 3-propyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione
SMILES CCCN1C(=O)NC(=O)c2nc[nH]c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enprofylline
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N4O2/c1-2-3-12-6-5(9-4-10-6)7(13)11-8(12)14/h4H,2-3H2,1H3,(H,9,10)(H,11,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0804