Learn More
Enpirolina, TRC
Código de producto. 30370340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30370340 10 mg
30383955 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30370340 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE55765010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66364-73-6
Fórmula molecular C19 H18 F6 N2 O
Peso molecular (g/mol) 404.35
Sinónimo αr)-Rel-α-(2R)-2-Piperidinyl-2-(Trifluoromethyl)-6-[4-(Trifluoromethyl)Phenyl]-4-Pyridinemethanol, (R*,R*)-(±)-α-2-Piperidinyl-2-(Trifluoromethyl)-6-[4-(Trifluoromethyl)Phenyl]-4-Pyridinemethanol
SMILES O[C@@H]([C@H]1Ccccn1)C2Cc(Nc(C2)C(F)(F)F)C3Ccc(Cc3)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enpiroline
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18F6N2O/c20-18(21,22)13-6-4-11(5-7-13)15-9-12(10-16(27-15)19(23,24)25)17(28)14-3-1-2-8-26-14/h4-7,9-10,14,17,26,28H,1-3,8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.1323