Learn More
Enoxolona, Mikromol™
Descripción
Enoxolona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 18beta-Glycyrrhetinic acid |
| CAS | 471-53-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 18beta-Glycyrrhetinic acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C30 H46 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Enoxolone, Uralenic acid (7CI), Arthrodont, Biosone, GM 1658, Glycyrrhetic acid, Glycyrrhetin, Glycyrrhetinic acid, NSC 35347, PO 12, STX 352, Subglycyrrhelinic acid, (20beta)-3beta-Hydroxy-11-oxo-olean-12-en-29-oic acid, Olean-12-en-30-oic acid, 3beta-hydroxy-11-oxo- (8CI), 18beta-Glycyrrhetic acid, 18beta-Glycyrrhetinic acid, alpha-Glycyrrhetinic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H46O4/c1-25(2)21-8-11-30(7)23(28(21,5)10-9-22(25)32)20(31)16-18-19-17-27(4,24(33)34)13-12-26(19,3)14-15-29(18,30)6/h16,19,21-23,32H,8-15,17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,21-,22-,23+,26+,27-,28-,29+,30+/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]3(C)[C@@H]2C(=O)C=C4[C@@H]5C[C@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aS,14bR)-10-hidroxi-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptametil-13-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-dodecahidro-1H-piceno-2-carboxílico |
| Mostrar más |