Learn More
Tocris Bioscience™ Enoximone
Descripción
Inhibitor of type III phosphodiesterase (PDE3). Increases intracellular cyclic AMP (cAMP) concentrations and enhances myocardial contractility. Also induces concentration-dependent vasodilation in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Enoximone |
| Cantidad | 50 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.3 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 248.30 |