Learn More
Enoxastrobina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30317328 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317328 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13167500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enoxastrobin
CAS 238410-11-2
Nombres de analitos o componentes Enoxastrobin
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C22 H22 Cl N O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzeneacetic acid, 2-[[[(E)-[(2E)-3-(4-chlorophenyl)-1-methyl-2-propen-1-ylidene]amino]oxy]methyl]-α-(methoxymethylene)-, methyl ester, (αE)-, 2-[[[(E)-[(2E)-3-(4-chlorophenyl)-1-methyl-2-propenylidene]amino]oxy]methyl]-α-(methoxymethylene)-, methyl ester, (αE)- (9CI), Enoxastrobin, Enestroburin
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22ClNO4/c1-16(8-9-17-10-12-19(23)13-11-17)24-28-14-18-6-4-5-7-20(18)21(15-26-2)22(25)27-3/h4-13,15H,14H2,1-3H3/b9-8+,21-15+,24-16+
SMILES CO\C=C(\C(=O)OC)/c1ccccc1CO\N=C(/C)\C=C\c2ccc(Cl)cc2
Nombre IUPAC (E)-2-[2-[[(E)-[(E)-4-(4-clorofenil)but-3-en-2-ilideno]amino]oximetil]fenil]-3-metoxiprop-2-enoato de metilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 399.87
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.1237 g/mol