Learn More
Enoxaparina sódica, TRC
Código de producto. 30138379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138379 25 mg 25 miligramos
30138088 50 mg 50 miligramos
30004397 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138379 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH24580825MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 679809-58-6
Fórmula molecular C42H59N3Na4O35S2
Peso molecular (g/mol) 1322
Sinónimo Clexane, Enoxaparin, Enoxil, Inhixa, Jipailin, Klexane, Lovenox, PK 10169, Thorinane, Xaparin;
Nombre IUPAC sodio (2R,3R,4S)-2-(((2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-6-(((1R,2R,3R,4R)-4-(((2R,3S,4R,5R,6R)-5-acetamido-6-(((4R,5R,6R)-2-carboxilato-4,5-dihidroxi-6-(((1R,3R,4R,5R)-3-hidroxi-4-(sulfonatoamino)-6,8-dioxabiciclo[3.2.1]octan-2-il)oxi)tetrahidro-2H-pyran-3-il)oxy)-2-(hidroximetil)-4-metiltetrahidro-2H-piran-3-il)oxy)-6-carboxilato-2,3-dihidroxihexil)oxy)-4-hidroxi-2-((sulfooxi)metil)tetrahidrohidro-2H-piran-3-il)oxi-3,4-dihidroxi-3, 4-dihidro-2H-piran-6-carboxilato
SMILES C[C@@H]1[C@H]([C@H](O[C@@H]([C@H]1O[C@@H]2CC([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O3)COS(=O)(=O)O)O[C@H]4[C@@H]([C@H](C=C(O4)C(=O)[O-])O)O)O)NC(=O)C)C(=O)[O-])CO)OC5[C@@H]([C@H]([C@@H](OC5C(=O)[O-])OC6[C@H]7CO[C@H](O7)[C@@H]([C@H]6O)NS(=O)(=O)[O-])O)O)NC(=O)C.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enoxaparin Sodium
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C42H63N3O35S2.4Na/c1-9-19(43-10(2)47)39(79-33-27(55)28(56)42(80-34(33)37(61)62)78-31-17-7-69-38(74-17)21(25(31)53)45-81(63,64)65)73-16(6-46)29(9)71-14-4-12(35(57)58)30(26(54)23(14)51)76-40-20(44-11(3)48)24(52)32(18(75-40)8-70-82(66,67)68)77-41-22(50)13(49)5-15(72-41)36(59)60;;;;/h5,9,12-14,16-34,38-42,45-46,49-56H,4,6-8H2,1-3H3,(H,43,47)(H,44,48)(H,57,58)(H,59,60)(H,61,62)(H,63,64,65)(H,66,67,68);;;;/q;4*+1/p-4/t9-,12?,13+,14-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29+,30-,31?,32-,33?,34?,38-,39-,40-,41+,42-;;;;/m1..../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1321.2