Learn More
Enoxacina, TRC
Código de producto. 30008728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008728 500 mg 500 miligramos
30134407 5 g 5 g
30133433 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008728 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE557600500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74011-58-8
Fórmula molecular C15 H17 F N4 O3
Peso molecular (g/mol) 320.32
Sinónimo 1,8-Naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)- (9CI, ACI), 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid (ACI), 1-Ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-4-ium-1-yl-1,8-naphthyridine-3-carboxylate, AT 2266, CI 919, Enofloxacin, Enofloxacine, Enoksetin, Enoxacine, ENOXOR, Flumark, MeSH ID: D015365, NSC 629661, PD 107779, Penetrex, Penetrex (pharmaceutical)
Nombre IUPAC 1-etil-6-fluoro-4-oxo-7-piperazina-1-il-1,8-naftiridina-3-carboxílico
SMILES CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(nc12)N3CCNCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enoxacin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17FN4O3/c1-2-19-8-10(15(22)23)12(21)9-7-11(16)14(18-13(9)19)20-5-3-17-4-6-20/h7-8,17H,2-6H2,1H3,(H,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.1285
Porcentaje de pureza >95%