Learn More
Enoxacina Sesquihidrato, TRC
Código de producto. 30381962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30381962 100 mg 100 miligramos
30378760 50 mg -
30383686 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381962 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE557603100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84294-96-2
Fórmula molecular 2 C15 H17 F N4 O3 . 3 H2 O
Peso molecular (g/mol) 694.68
Sinónimo 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-Naphthyridine-3-carboxylic Acid Hydrate (2:3), Enoxacin Sesquihydrate, 1,8-Naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, hydrate (2:3) (9CI, ACI)
Nombre IUPAC 1-etil-6-fluoro-4-oxo-7-piperazina-1-il-1,8-naftiridina-3-carboxílico; trihidrato
SMILES O.O.O.CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(nc12)N3CCNCC3.CCN4C=C(C(=O)O)C(=O)c5cc(F)c(nc45)N6CCNCC6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enoxacin sesquihydrate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C15H17FN4O3.3H2O/c2*1-2-19-8-10(15(22)23)12(21)9-7-11(16)14(18-13(9)19)20-5-3-17-4-6-20;;;/h2*7-8,17H,2-6H2,1H3,(H,22,23);3*1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 694.2886