Learn More
Sesquihidrato de enoxacina, Mikromol™
Descrizione
Sesquihidrato de enoxacina
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Enoxacin sesquihydrate |
| CAS | 84294-96-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Enoxacin sesquihydrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | 2 C15 H17 F N4 O3 . 3 H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-Naphthyridine-3-carboxylic Acid Hydrate (2:3), Enoxacin Sesquihydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C15H17FN4O3.3H2O/c2*1-2-19-8-10(15(22)23)12(21)9-7-11(16)14(18-13(9)19)20-5-3-17-4-6-20;;;/h2*7-8,17H,2-6H2,1H3,(H,22,23);3*1H2 |
| SMILES | O.O.O.CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(nc12)N3CCNCC3.CCN4C=C(C(=O)O)C(=O)c5cc(F)c(nc45)N6CCNCC6 |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-etil-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-il-1,8-naftiridina-3-carboxílico; trihidrato |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?