Learn More
Sesquihidrato de enoxacina, Mikromol™
Código de producto. 30052551
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30052551 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30052551 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3662.00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sesquihidrato de enoxacina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Enoxacin sesquihydrate
CAS 84294-96-2
Nombres de analitos o componentes Enoxacin sesquihydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C15 H17 F N4 O3 . 3 H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-Naphthyridine-3-carboxylic Acid Hydrate (2:3), Enoxacin Sesquihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/2C15H17FN4O3.3H2O/c2*1-2-19-8-10(15(22)23)12(21)9-7-11(16)14(18-13(9)19)20-5-3-17-4-6-20;;;/h2*7-8,17H,2-6H2,1H3,(H,22,23);3*1H2
SMILES O.O.O.CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(nc12)N3CCNCC3.CCN4C=C(C(=O)O)C(=O)c5cc(F)c(nc45)N6CCNCC6
Nombre IUPAC Ácido 1-etil-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-il-1,8-naftiridina-3-carboxílico; trihidrato
Peso molecular (g/mol) 694.68
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 694.2886 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.