Learn More
Enoxacin hydrate, MedChemExpress
Descripción
Enoxacin hydrate is a miRNA processing activator and enhances siRNA-mediated mRNA degradation and promotes the biogenesis of endogenous miRNAs. Enoxacin hydrate has potent activities against gram-positive and -negative bacteria. Enoxacin hydrate is a cancer-specific growth inhibitor that acts by enhancing TAR RNA-binding protein 2 (TRBP)-mediated microRNA processing.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Enoxacin hydrate |
| CAS | 84294-96-2 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H17FN4O3.3/2H2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Enoxacin sesquihydrateAT-2266 hydrateCI-919 hydrate |
| Información de solubilidad | 1M NaOH : 100 mg/mL (287.90 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) ∣DMSO : 2.78 mg/mL (8.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.88 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=C(C1=CN(CC)C2=C(C=C(F)C(N3CCNCC3)=N2)C1=O)O.[1.5H2O] |
| Peso molecular (g/mol) | 347.34 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?