Learn More
Enoxacina-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Enoxacin D8 (Piperazinyl D8) |
| CAS | 1329642-60-5 |
| Fórmula molecular | C15 D8 H9 F N4 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Enoxacin-d8, 1-Ethyl-6-fluoro-7-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-yl)-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17FN4O3/c1-2-19-8-10(15(22)23)12(21)9-7-11(16)14(18-13(9)19)20-5-3-17-4-6-20/h7-8,17H,2-6H2,1H3,(H,22,23)/i3D2,4D2,5D2,6D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c2nc3N(CC)C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-etil-6-fluoro-7-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-il)-4-oxo-1,8-naftiridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 328.368 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.179 |