Learn More
Enocyanina, TRC
Código de producto. 30382610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30382610 10 g -
30371294 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30382610 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE26236510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11029-12-2
Fórmula molecular C27H31O16
Peso molecular (g/mol) 611.53
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enocyanin
Cantidad 10 g