Learn More
Enocyanin, MedChemExpress
Descripción
Enocyanin is an anthocyanin extracted from grapes. Enocyanin shows inhibitory effect on the leucine aminopeptidase, acid phosphatase, γ-glutamyl transpeptidase and esterase activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Enocyanin |
| CAS | 11029-12-2 |
| Color | Brown |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL ∣H2O : 5 mg/mL (Need ultrasonic) |
| SMILES | [Enocyanin] |
| Cantidad | 100 mg |
| Grado | Research |
| Forma física | Sólido |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |