Learn More
Enocitabina, TRC
Código de producto. 30383685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30383685 5 mg -
30374028 250 mg -
30376433 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383685 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5575005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55726-47-1
Fórmula molecular C31 H55 N3 O6
Peso molecular (g/mol) 565.78
Nombre IUPAC N-[1-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-2-oxopirimidina-4-il]docosanamida
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enocitabine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H55N3O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-27(36)32-26-22-23-34(31(39)33-26)30-29(38)28(37)25(24-35)40-30/h22-23,25,28-30,35,37-38H,2-21,24H2,1H3,(H,32,33,36,39)/t25-,28-,29+,30-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 565.4091