missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ENO1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1D6E8, Proteintech

Código de producto. p-7223373 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16869685 20 μL 20 microlitros
16859685 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16869685 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 671871IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The ENO1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ENO1. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The ENO1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno ENO1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1D6E8
Concentración 200 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2023
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig
Isotype IgM
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.