Learn More
ENMD-2076 Tartrate, MedChemExpress
Código de producto. 16494328
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
16494328 10 mg 10 miligramos
16467047 5 mg 5 miligramos
2 options
Código de producto. 16494328
Marca: Medchem Express HY10987
MedChemExpress ENMD-2076 Tartrate is a multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 1.86, 14, 58.2, 15.9, 92.7, 70.8, 56.4 nM for Aurora A, Flt3, KDR/VEGFR2, Flt4/VEGFR3, FGFR1, FGFR2, Src, PDGFRα, respectively.
ENMD-2076 Tartrate is a multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 1.86, 14, 58.2, 15.9, 92.7, 70.8, 56.4 nM for Aurora A, Flt3, KDR/VEGFR2, Flt4/VEGFR3, FGFR1, FGFR2, Src, PDGFRα, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ENMD-2076 Tartrate
Forma física Solid
CAS 1291074-87-7
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H31N7O6
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (47.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H](C(O)=O)[C@@H](C(O)=O)O.CC1=CC(NC2=NC(/C=C/C3=CC=CC=C3)=NC(N4CCN(CC4)C)=C2)=NN1
Peso molecular (g/mol) 525.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 525.56
Porcentaje de pureza 98.59%