Learn More
ENMD-2076, MedChemExpress
Código de producto. 16485246
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485246 100 mg 100 miligramos
16477047 5 mg 5 miligramos
16460657 50 mg 50 miligramos
16404338 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485246 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10987A
MedChemExpress ENMD-2076 is a multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 1.86, 14, 58.2, 15.9, 92.7, 70.8, 56.4 nM for Aurora A, Flt3, KDR/VEGFR2, Flt4/VEGFR3, FGFR1, FGFR2, Src, PDGFRα, respectively.
ENMD-2076 is a multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 1.86, 14, 58.2, 15.9, 92.7, 70.8, 56.4 nM for Aurora A, Flt3, KDR/VEGFR2, Flt4/VEGFR3, FGFR1, FGFR2, Src, PDGFRα, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ENMD-2076
Forma física Solid
CAS 934353-76-1
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H25N7
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (82.56 mM)
SMILES CC1=CC(NC2=NC(/C=C/C3=CC=CC=C3)=NC(N4CCN(CC4)C)=C2)=NN1
Peso molecular (g/mol) 375.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.47
Porcentaje de pureza 98.17%