Learn More
ENMD-1198, MedChemExpress
Código de producto. 16481599
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481599 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16481599 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16196
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress ENMD-1198 (IRC-110160), an orally active microtubule destabilizing agent, is a 2-methoxyestradiol analogue with antiproliferative and antiangiogenic activity. ENMD-1198 is suitable for inhibiting HIF-1alpha and STAT3 in human HCC cells and leads to reduced tumor growth and vascularization.
ENMD-1198 (IRC-110160), an orally active microtubule destabilizing agent, is a 2-methoxyestradiol analogue with antiproliferative and antiangiogenic activity. ENMD-1198 is suitable for inhibiting HIF-1alpha and STAT3 in human HCC cells and leads to reduced tumor growth and vascularization.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ENMD-1198
CAS 864668-87-1
Color Brownish Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H25NO2
Cantidad 1 mg
Sinónimo IRC-110160
SMILES C[C@@]12C=CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=C(C=C(OC)C(C(N)=O)=C4)[C@@]3([H])CC2
Peso molecular (g/mol) 311.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.42
Porcentaje de pureza 98.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease