Learn More
Eniporide hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16496767
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16496767 5 mg 5 miligramos
16474068 10 mg 10 miligramos
16430427 50 mg 50 miligramos
16412946 25 mg 25 miligramos
4 options
Código de producto. 16496767
Marca: Medchem Express HY106150B
MedChemExpress Eniporide hydrochloride (EMD-96785 hydrochloride) is a potent Na+/H+ exchange inhibitor.
Eniporide hydrochloride (EMD-96785 hydrochloride) is a potent Na+/H+ exchange inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eniporide hydrochloride
CAS 211813-86-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H17ClN4O3S
Cantidad 5 mg
Sinónimo EMD-96785 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 55 mg/mL (154.14 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 4.17 mg/mL (11.69 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CS(=O)(C1=C(N2C=CC=C2)C=C(C)C(C(NC(N)=N)=O)=C1)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 356.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.83
Porcentaje de pureza 99.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation