Learn More
Eniluracil, MedChemExpress
Código de producto. 16450387
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16450387 50 mg 50 miligramos
16404038 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16450387 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10533
MedChemExpress Eniluracil (5-Ethynyluracil), a uracil analogue and a mechanism-based irreversible inhibitor of dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD), increases the oral bioavailability of 5-fluorouracil (5-FU) to 100%, facilitating uniform absorption and predictable toxicity.
Eniluracil (5-Ethynyluracil), a uracil analogue and a mechanism-based irreversible inhibitor of dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD), increases the oral bioavailability of 5-fluorouracil (5-FU) to 100%, facilitating uniform absorption and predictable toxicity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eniluracil
Forma física Powder
CAS 59989-18-3
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H4N2O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo 5-Ethynyluracil GW776C85
Información de solubilidad DMSO : 41.67 mg/mL (306.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1)NC=C(C#C)C1=O
Peso molecular (g/mol) 136.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.11
Porcentaje de pureza 98.0%