Learn More
Enilconazol, LoGiCal
Código de producto. 30459641
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459641 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459641 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1228.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imazalil
CAS 35554-44-0
Nombres de analitos o componentes Imazalil
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H14 Cl2 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Enilconazole, 1-[(2RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(prop-2-enyloxy)ethyl]-1H-imidazole, Imazalil, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(2-propen-1-yloxy)ethyl]-, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(2-propenyloxy)ethyl]- (9CI), 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(2-propen-1-yloxy)ethyl]-1H-imidazole, (R,S)-1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(2-propenyloxy)ethyl]-1H-imidazole, (RS)-1-[2-(Allyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole, (+/-)-Imazalil, 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(2-propenyloxy)ethyl]-1H-imidazole, Amolden MP 100, Bromazil, CGA 41333, Clinafarm, Deccosil, Deccozil, Deccozil S 75, FloPro IMZ, Florasan, Freshgard, Fungaflor, Fungazil, Imaverol, Magnate, NuZone, R 23979
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14Cl2N2O/c1-2-7-19-14(9-18-6-5-17-10-18)12-4-3-11(15)8-13(12)16/h2-6,8,10,14H,1,7,9H2
Tipo de solución Neat
SMILES Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCC=C)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 1-[2-(2,4-diclorofenil)-2-prop-2-enoxietil]imidazol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 297.18
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.0483 g/mol