Learn More
BTX™ Osciloscopio del sistema de monitorización Enhancer 3000, Keysight EDUX1002A sin sondas de baja tensión 1X/10X
Descripción
Estos sistemas de monitorización permiten a los investigadores mantener una alta eficacia, optimizar parámetros eléctricos y biológicos, visualizar ciclos de muestras, solucionar posibles problemas y realizar controles de calidad rutinarios.
- Confirma y rastrea todos los parámetros clave de electroporación, incluida la forma de onda, la duración del pulso, la amplitud máxima, los intervalos de pulso, la intensidad del campo y AC duración
- Monitoriza todas las formas de onda para optimizar o solucionar problemas de los parámetros de electroporación
- Facilita el cálculo de la intensidad del campo, la longitud de pulso, la duración o frecuencia de pulso
- Las conexiones seguras protegen al usuario de la exposición a alta tensión
- ±7000 V (CC + pico AC ) o 2500 Vrms a 1/100 y 1/1000 (voltaje de entrada)
- 2 canales, 50 mHz
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Monitorice parámetros clave mientras realiza aplicaciones de electroporación |
| Para utilizar con (equipo) | Compatible con el ECM™ 630, ECM™ 830, Gemini X2, ECM 2001+ y ECM™ 2001 |
| Frecuencia | 50 MHz |
| Línea de productos | BTX Electroporación |
| Tipo de producto | Accesorio de electroporación |
| Descripción | Osciloscopio Enhancer 3000 |
| Pantalla | LCD |
| Altura (imperial) | 1,5 in |
| Altura (métrico) | 3,8 cm |
| Incluye | Osciloscopio Enhancer 3000 y Keysight EDU x 1002 A sin sondas de baja tensión 1 X/10 x |
| Mostrar más |