Learn More
Thermo Scientific™ Tubos centrales de tolerancia mejorada de la matriz (EMT) para el sistema de ICP-OES de la serie iCAP™ 7000
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Garantice la calidad y la idoneidad de los consumibles Thermo Scientific™ específicos, incluidos los tubos centrales con tolerancia mejorada de la matriz (EMT) para los sistemas ICP-OES de la serie Thermo Scientific™ iCAP™.
Los tubos centrales de tolerancia de matriz mejorada (EMT) disponibles incluyen:
- Tubo central de cuarzo de 1,0 mm
- Tubo central de cuarzo de 1,5 mm
- Tubo central de cuarzo de 2,0 mm
- Tubo central de cerámica de 2,0 mm
Todos los tubos centrales de EMT son compatibles con™ los sistemas de ICP-OES de las series Thermo Scientific™ iCAP™ 7000 e iCAP PRO.
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas ICP-OES de la serie iCAP 7000/PRO |
| Tipo | Tubo central |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.