Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Etiquetas preimpresas personalizadas
- Brady™ Etiquetas de repuesto grabadas para M710, M610 y M611
Brady™ Etiquetas de repuesto grabadas para M710, M610 y M611
Código de producto. 17898034
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Negro
Plata
Rojo
Verde
Dimensiones (L x An):
7,95 x 27 mm
12,45 x 27 mm
15 x 27 mm
18 x 27 mm
40 x 30 mm
75 x 25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 150
paquete de 250
30 product options available for selection
| Código de producto. | Color | Dimensiones (L x An) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17898034 | Amarillo | 75 x 25 mm | paquete de 100 |
| 17837864 | Blanco | 7,95 x 27 mm | paquete de 250 |
| 17807904 | Blanco | 12,45 x 27 mm | paquete de 250 |
| 17808004 | Blanco | 15 x 27 mm | paquete de 150 |
| 17847904 | Blanco | 18 x 27 mm | paquete de 150 |
| 17827994 | Blanco | 40 x 30 mm | paquete de 100 |
| 17847924 | Blanco | 75 x 25 mm | paquete de 100 |
| 17827924 | Negro | 7,95 x 27 mm | paquete de 250 |
| 17867894 | Negro | 12,45 x 27 mm | paquete de 250 |
| 17857994 | Negro | 15 x 27 mm | paquete de 150 |
| 17817924 | Negro | 18 x 27 mm | paquete de 150 |
| 17807994 | Negro | 40 x 30 mm | paquete de 100 |
| 17817874 | Plata | 7,95 x 27 mm | paquete de 250 |
| 17837954 | Plata | 12,45 x 27 mm | paquete de 250 |
| 17867914 | Plata | 15 x 27 mm | paquete de 150 |
| 17817994 | Plata | 18 x 27 mm | paquete de 150 |
| 17808084 | Plata | 40 x 30 mm | paquete de 100 |
| 17877874 | Rojo | 7,95 x 27 mm | paquete de 250 |
| 17847984 | Rojo | 12,45 x 27 mm | paquete de 250 |
| 17887994 | Rojo | 15 x 27 mm | paquete de 150 |
| 17807854 | Rojo | 18 x 27 mm | paquete de 150 |
| 17828054 | Rojo | 40 x 30 mm | paquete de 100 |
| 17807944 | Amarillo | 7,95 x 27 mm | paquete de 250 |
| 17867984 | Amarillo | 12,45 x 27 mm | paquete de 250 |
| 17897944 | Amarillo | 15 x 27 mm | paquete de 150 |
| 17807914 | Amarillo | 18 x 27 mm | paquete de 150 |
| 17847994 | Amarillo | 40 x 30 mm | paquete de 100 |
| 17897864 | Verde | 7,95 x 27 mm | paquete de 250 |
| 17848074 | Verde | 12,45 x 27 mm | paquete de 250 |
| 17888034 | Verde | 40 x 30 mm | paquete de 100 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
17898034
Proveedor
Brady™
N.º de proveedor
312125
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Etiquetas de repuesto con placa grabada para las impresoras portátiles de transferencia térmica M610 y M611
- También se pueden imprimir piezas en la impresora de etiquetas M710 siempre que se utilice el adaptador de rollo (M71-ADAPT)
- La resistencia agresiva a los adhesivos y a los solventes los convierte en un reemplazo ideal para las etiquetas grabadas.
- Temperatura de servicio de -°40 C a +100 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente, Dorso de espuma |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Amarillo |
| Acabado | Brillo |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Poliéster |
| Caras imprimibles | Imprimible por una cara |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiquetas para placas grabadas |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, identificación general |
| Para utilizar con (equipo) | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |
| Etiquetas por fila | 1 etiqueta |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Cantidad | 100 etiquetas |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -40 °F a +212 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +100 °C |
| Grosor (imperial) | 0,0256 in |
| Grosor (métrico) | 0.65 mm |
| Dimensiones (L x An) | 75 x 25 mm |
| Longitud (imperial) | 2,95 in |
| Anchura (imperial) | 0,98 in |
| Anchura (métrico) | 25 mm |
| Anchura del área imprimible (imperial) | 25 mm |
| Alternate Part Number | M6-09-7593-YL |
| Mostrar más Mostrar menos |