Learn More
Brady™ Etiquetas de repuesto grabadas para M610 y M611
Código de producto. 17808014
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Negro
Plata
Rojo
Dimensiones (L x An):
35 x 18 mm
45 x 15 mm
48 x 19 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 300
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) unitSize
17808014 Negro 45 x 15 mm paquete de 300
17827934 Blanco 35 x 18 mm cada uno
17838014 Blanco 48 x 19 mm paquete de 300
17828014 Negro 48 x 19 mm paquete de 300
17848014 Plata 35 x 18 mm cada uno
17888084 Plata 48 x 19 mm paquete de 300
17878084 Rojo 45 x 15 mm paquete de 300
17897854 Amarillo 35 x 18 mm cada uno
17848054 Amarillo 45 x 15 mm paquete de 300
17817934 Amarillo 48 x 19 mm paquete de 300
17898084 Negro 35 x 18 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 17808014 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 312032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.00€
    276.87€ / paquete de 300
    Ahorro 52.13€
    15% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas de repuesto de placa grabada para usar con Brady™ Impresoras M611 y M610.
  • Etiquetas de repuesto con placa grabada para la impresora portátil M610
  • La resistencia agresiva a los adhesivos y a los solventes los convierte en un excelente reemplazo para las etiquetas grabadas.
  • Temperatura de servicio de -°40 C a +100 °C
Especificaciones
Tipo de adhesivo Acrílico permanente, Dorso de espuma
Recubrimiento Ninguno
Color Negro
Acabado Brillo
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiquetas de placa grabada
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, identificación general
Para utilizar con (equipo) M610, M611, BMP61
Etiquetas por fila 1 etiqueta
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Cantidad 300 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +212 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +100 °C
Grosor (imperial) 0,0256 in
Grosor (métrico) 0.65 mm
Dimensiones (L x An) 45 x 15 mm
Longitud (imperial) 1,77 in
Anchura (imperial) 0,59 in
Anchura (métrico) 15 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 15 mm
Alternate Part Number M6-06-7593-BK