Learn More
Brady™ Etiquetas de repuesto de placa grabada para BradyPrinter i5100, i7100 y PR Más
Código de producto. 12332538
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
8 mm
50 mm
Repetición vertical (métrico):
11 mm
52,7 mm
Anchura (métrico):
27 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Repetición vertical (métrico) Anchura (métrico) unitSize
12332538 8 mm 11 mm 27 mm 1 rollo
12379108 50 mm 52,7 mm 100 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12332538 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 805803
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas de repuesto de placa grabada para usar con impresoras portátiles de transferencia térmica.
Etiquetas de reemplazo de placa grabada en plata para uso en etiquetado de datos y eléctrico.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Plata
Acabado Brillo
Formato Troquelado
Material Poliéster laminado de espuma de polietileno
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos, telecomunicaciones y electricidad, identificación general
Para utilizar con (equipo) i5100, i7100, PR Además, impresoras THT de 76 mm, i7500
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Modelo THTEP-01-7593-SV
N.° por paquete 2500 etiquetas/rollo
Cantidad 2500 etiquetas
Tamaño 27.00 mm (W) x 7.95 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a 212 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +100 °C
Grosor (imperial) 0,0256 in
Grosor (métrico) 0.65 mm
Repetición vertical (métrico) 11 mm
Dimensiones (L x An) 27.00 mm (W) x 7.95 mm (H)
Longitud (imperial) 0,313 in
Anchura (imperial) 1,06 in
Anchura (métrico) 27 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 27.00 mm
Altura (imperial) 0,313 in
Altura (métrico) 8 mm
Alternate Part Number THTEP-01-7593-SV