Learn More
Brady™ Etiquetas de reemplazo de placas grabadas
Descripción
- Etiquetas de repuesto con placa grabada para las impresoras portátiles de transferencia térmica M610 y M611
- Estas piezas también se pueden imprimir en la impresora de etiquetas M710 siempre que se utilice el adaptador de rollo (M71-ADAPT)
- La resistencia agresiva a los adhesivos y a los solventes los convierte en un excelente reemplazo para las etiquetas grabadas.
- Temperatura de servicio de -°40 C a +100 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente, Dorso de espuma |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Acabado | Brillo |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Poliéster |
| Caras imprimibles | Imprimible por una cara |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiquetas para placas grabadas |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |