Learn More
Engeletin, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Engeletin |
| CAS | 572-31-6 |
| Fórmula molecular | C21 H22 O10 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4H-1-Benzopyran-4-one, 3-[(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-, (2R,3R)-, 4H-1-Benzopyran-4-one, 3-[(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-, (2R-trans)-, Engelitin (6CI,7CI,8CI), (+)-(2R,3R)-Dihydrokaempferol 3-O-α-L-rhamnoside, (2R,3R)-3-[(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, (2R,3R)-Engelitin, Dihydrokaempferol 3-O-α-L-rhamnopyranoside, Dihydrokaempferol 3-rhamnoside, Engeletin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H22O10/c1-8-15(25)17(27)18(28)21(29-8)31-20-16(26)14-12(24)6-11(23)7-13(14)30-19(20)9-2-4-10(22)5-3-9/h2-8,15,17-25,27-28H,1H3/t8-,15-,17+,18+,19+,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@H](Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3R)-5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxifenil)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-2,3-dihidrocromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 434.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 434.1213 |