Learn More
Engeletin, MedChemExpress
Código de producto. 16489076
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489076 100 mg 100 miligramos
16461408 5 mg 5 miligramos
16454837 50 mg 50 miligramos
16453866 25 mg 25 miligramos
16418988 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16489076 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0436
MedChemExpress Engeletin is a flavanonol glycoside isolated from hymenaea martiana, inhibits NF-κB signaling-pathway activation, and possesses anti-inflammatory, analgesic, diuresis, detumescence, and antibiosis effects.
Engeletin is a flavanonol glycoside isolated from hymenaea martiana, inhibits NF-κB signaling-pathway activation, and possesses anti-inflammatory, analgesic, diuresis, detumescence, and antibiosis effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Engeletin
CAS 572-31-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22O10
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (230.21 mM)
SMILES OC1=CC(O)=C(C([C@H](O[C@@]2([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@@H](C3=CC=C(O)C=C3)O4)=O)C4=C1
Peso molecular (g/mol) 434.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.39
Porcentaje de pureza 98.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation