Learn More
MedChemExpress Enfuvirtide
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 97.07% |
| CAS | 159519-65-0 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Peso molecular | 4491.88 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 20 mg/mL (4.45 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (0.15 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | T20∣ DP178 |