Learn More
Acetato de enfuvirtida (>90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Enfuvirtide acetate |
| Cantidad | 50 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 4358.8 |