Learn More
Enflurane, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Enflurane |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H2ClF5O/c4-1(5)3(8,9)10-2(6)7/h1-2H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.9714 |