Learn More
Enflurane, TRC
Código de producto. 17951055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17951055 2.5 g 2.50 g
17922065 100 g 100 g
17995095 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17951055 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5555752.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13838-16-9
Fórmula molecular C3 H2 Cl F5 O
Peso molecular (g/mol) 184.49
Sinónimo 2-Chloro-1,1,2-Trifluoroethyl Difluoromethyl Ether
Nombre IUPAC 2-cloro-1-(difluorometoxi)-1,1,2-trifluoroetano
SMILES FC(F)OC(F)(F)C(F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enflurane
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H2ClF5O/c4-1(5)3(8,9)10-2(6)7/h1-2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.9714