Learn More
Regulador de energía Electrothermal™
Código de producto. 15895204
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
90/250 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
15895204 90/250 V cada uno
1 options
Código de producto. 15895204 Proveedor Electrothermal N.º de proveedor 1008514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    109.03€ / paquete de 1
    Ahorro 11.97€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Para uso con mantas eléctricas Electrothermal™ serie EM. Los reguladores de energía Bibby Scientific™ Electrothermal permiten una transferencia de calor uniforme y precisa. Incluyen luces indicadoras para el funcionamiento del suministro eléct
  • Para uso con mantas eléctricas Electrothermal™ serie EM.
  • Proporciona una transferencia de calor uniforme y precisa.
  • Incluye luces indicadoras para el funcionamiento del suministro eléctrico y el calefactor.
Especificaciones
Descripción Conjunto Simmerstat de estado sólido
Para utilizar con mantas calefactoras Electrothermal™ serie EM
Tensión 90/250 V
Incluye Luces indicadoras para el funcionamiento del suministro eléctrico y el calefactor
Tipo de producto Regulador de energía